Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM21C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8214R-CY3
BOSSBS-8214R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8214R-CY3
Anti-FAM21C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Playing a essential role in the fission of tubules that serve as transport intermediates during endosome sorting, the WASH complex is present at the surface of endosomes and functions to recruit and activate the Arp2/3 complex for induction of actin polymerization. FAM21, Putative WASH complex subunit FAM21, is a component of the WASH complex. Having undergone evolutionary duplication, four highly homologous family members exist including FAM21A, FAM21B, FAM21C and FAM21D. FAM21 links the WASH complex to endosomes and is required for WASM-dependent retromer-mediated sorting. Also, by directly interacting with CapZ, FAM21 inhibits its anti-capping activity, thereby regulating actin dynamics.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAM21C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité