Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM13C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8215R-A488
BOSSBS-8215R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8215R-A488
Anti-FAM13C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
FAM13C1, also known as FAM13C, is a 585 amino acid protein that belongs to the FAM13 family. Existing as three alternatively spliced isoforms, the gene encoding FAM13C1 maps to human chromosome 10, which contains over 800 genes, 135 million nucleotides and makes up nearly 4.5% of the human genome. PTEN is an important tumor suppressor gene located on chromosome 10 and, when defective, causes a genetic predisposition to cancer development known as Cowden syndrome. The chromosome 10 encoded gene ERCC6 is important for DNA repair and is linked to Cockayne syndrome which is characterized by extreme photosensitivity and premature aging. Tetrahydrobiopterin deficiency and a number of syndromes involving defective skull and facial bone fusion are also linked to chromosome 10. As with most trisomies, trisomy 10 is rare and is deleterious.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAM13C1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité