Anti-FAHD2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-8228R-CY5.5
BOSSBS-8228R-CY5.5EA 900 EUR InStock
BOSSBS-8228R-CY5.5
Anti-FAHD2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The FAH family contains two highly homologous 314 amino acid proteins, designated FAHD2A (fumarylacetoacetate hydrolase domain-containing protein 2A) and FAHD2B (fumarylacetoacetate hydrolase domain-containing protein 2A). FAHD2A and B utilize calcium and magnesium as cofactors, and may possess hydrolase activity. The genes encoding FAHD2A/B map to human chromosome 2, the second largest human chromosome, which consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. HarlequinMore Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-8228R-CY5.5
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité