Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM104B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8231R-CY3
BOSSBS-8231R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8231R-CY3
Anti-FAM104B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The X and Y chromosomes are the human sex chromosomes. Chromosome X consists of about 153 million base pairs and nearly 1,000 genes. The combination of an X and Y chromosome lead to normal male development while two copies of X lead to normal female development. There are a number of conditions related to an unsual number and combination of sex chromosomes being inherited. More than one copy of the X chromosome with a Y chromosome causes Klinefelter's syndrome. A single copy of X alone leads to Turner's syndrome. More than 2 copies of the X chromosome, in the absence of a Y chromosome, is known as Triple X syndrome. Color blindness, hemophilia, and Duchenne muscular dystrophy are well known X chromosome-linked conditions which affect males more frequently as males carry a single X chromosome. The FAM104B gene product has been provisionally designated FAM104B pending further characterization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAM104B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité