Anti-FRMD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8233R-A750
BOSSBS-8233R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8233R-A750
Anti-FRMD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
FRMPD1 has been identified as a regulatory binding partner of activator of G-protein signaling 3 (AGS3).
Type: Primary
Antigen: FRMD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 171-280/1578
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité