Anti-FRMD4A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-8235R-A647
BOSSBS-8235R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8235R-A647
Anti-FRMD4A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
No data available.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: FRMD4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité