Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FRMD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8237R-A350
BOSSBS-8237R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8237R-A350
Anti-FRMD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
FERM domains are roughly 150 amino acids in length and are found in a number of cytoskeletal-associated proteins such as Ezrin, Radixin, Moesin and 4.1 (erythrocyte membrane protein band 4.1), where they provide a link between cytoskeletal signals and membrane dynamics. FRMD5 (FERM domain-containing protein 5) is a 570 amino acid single-pass membrane protein that contains one FERM domain and exists as two alternatively spliced isoforms. The gene encoding FRMD5 maps to human chromosome 15, which houses over 700 genes and comprises nearly 3% of the human genome. Angelman syndrome, Prader-Willi syndrome, Tay-Sachs disease and Marfan syndrome are all associated with defects in chromosome 15-localized genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FRMD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité