Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUEDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8243R-CY7
BOSSBS-8243R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8243R-CY7
Anti-CUEDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The coupling of ubiquitin conjugation to endoplasmic reticulum (ER) degradation (CUE) domain functions as a ubiquitin (UB) binding domain that is approximately 40 amino acids in length. Present in eukaryotic proteins that are involved in ubiquitination and protein trafficking pathways, CUE domains can bind monoubiquitin and may be required for ubiquitination of the proteins in which they are found. CUEDC1 (CUE domain-containing protein 1) is a 386 amino acid protein that contains one CUE domain, suggesting a possible role in protein trafficking and degradation pathways. Defects in the gene encoding CUEDC1 may be associated with early stage cervical cancer, implicating CUEDC1 as a potential tumor marker. Two isoforms of CUEDC1 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CUEDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité