Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA11 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8244R-HRP
BOSSBS-8244R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8244R-HRP
Anti-CA11 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Carbonic anhydrases (CAs) are members of a large family of zinc metalloenzymes responsible for catalyzing the reversible hydration of carbon dioxide. CAs show extensive diversity in their distribution and subcellular localization. They are involved in a variety of biological processes, including calcification, bone resorption, respiration, acid-base balance and the formation of aqueous humor, saliva, gastric juice and cerebrospinal fluid. CA XI, also referred to as carbonic anhydrase-related protein 11 precursor (CA-RP XI) or carbonic anhydrase-related protein 2 (CA-RP II), is a member of the carbonic anhydrase family that lacks two of the three Zn-binding motifs essential for carbonic anhydrase activity. For this reason, CA XI does not exhibit catalytic activity. It is expressed primarily in brain but is also found in spinal cord and thyroid. CA XI may play a role in brain development.Tissue specificity:Expressed abundantly in the brain with moderate expression also present in spinal cord and thyroid.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CA11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité