Anti-CADM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8246R-A680
BOSSBS-8246R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8246R-A680
Anti-CADM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Adhesion molecule that engages in homo- and heterophilic interactions with the other nectin-like family members, leading to cell aggregation. Important for synapse organisation, providing regulated trans-synaptic adhesion. Preferentially binds to oligodendrocytes.
Type: Primary
Antigen: CADM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 125-250/435
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité