Anti-CUTA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-8248R-CY5
BOSSBS-8248R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8248R-CY5
Anti-CUTA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
May forms part of a complex of membrane proteins attached to acetylcholinesterase (AChE).Tissue specificity:Ubiquitous. Widely expressed in brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CUTA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité