Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCAKD Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8249R-FITC
BOSSBS-8249R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8249R-FITC
Anti-DCAKD Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
DCAKD belongs to the coaE family. It contains one DPCK (dephospho CoA kinase) domain. There are two isoforms.Coenzyme A (CoA) is an essential cofactor used in numerous biochemical pathways. It plays a critical role in the synthesis and oxidation of fatty acids and is vital to the citric acid cycle. The biosynthesis pathway of CoA from pantothenic acid (also known as vitamin B5) is essential and universal in prokaryotes and eukaryotes. In humans, the final steps of the biosynthesis pathway are carried out by the bifunctional enzyme COASY. The sequence of these enzymes are highly conserved between different bacterial species. The phosphopantetheine adenylyltransferase and decoenzyme A kinase activities of COASY are evolutionarily conserved activities. DCAKD (deCoA kinase domain containing protein) is a 231 amino acid protein that consists of a deCoA kinase domain and an ATP nucleotide binding motif. Localizing to mitochondria and the cytosol, DCAKD belongs to the coaE family which suggests that it may play a role in the biosynthesis of CoA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DCAKD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité