Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCUN1D4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8251R-CY7
BOSSBS-8251R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8251R-CY7
Anti-DCUN1D4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The DCN1-like protein family is comprised of Dcun1D1, Dcun1D2, Dcun1D3, Dcun1D4 and Dcun1D5. The founding member, Dcun1D1, is involved in the malignant transformation of squamous cell lineage.Dcun1D4, (defective in cullin neddylation protein 1-like protein 4 or DCN1-like protein 4), also designated KIAA0276, exists as 2 isoforms as a result of alternative splicing and contains one DCUN1 domain. The gene encoding Dcun1D4 maps to chromosome 4, which houses nearly 6% of the human genome and has the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) of all of the human chromosomes. Defects in some of the genes located on chromosome 4 are associated with Huntington's disease, Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DCUN1D4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité