Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDRGK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8252R-CY5.5
BOSSBS-8252R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8252R-CY5.5
Anti-DDRGK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
DDRGK1 (DDRGK domain-containing protein 1), also known as C20orf116, is a 314 amino acid secreted protein. DDRGK1 contains one PCI domain and is expressed as two isoforms produced by alternative splicing. The gene that encodes DDRGK1 maps to human chromosome 20, which represents about 2% of human DNA and consists of approximately 63 million bases and 600 genes. Chromosome 20 contains a region with numerous genes expressed in the epididymis, which are thought to be important for seminal production. The PRNP gene encoding the prion protein associated with spongiform encephalopathies, like Creutzfeldt-Jakob disease, is found on chromosome 20. Amyotrophic lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, ring chromosome 20 epilepsy syndrome and Alagille syndrome are also associated with chromosome 20.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DDRGK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité