Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DENND1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8254R-A680
BOSSBS-8254R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8254R-A680
Anti-DENND1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RAB35. May function as a clathrin-associated sorting protein for RAB35, whereby during clathrin-mediated endocytosis, binds the AP-2 complex and inactived RAB35, then activates RAB35 for its subsequent function at endosomes.Tissue specificity:Highly expressed in dendritic and natural killer cells and at lower levels in other myeloid lineage cells and in pituitary. Significantly up-regulated in effector memory T cells as compared with naive T cells.

Type: Primary
Antigen: DENND1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 241-350/426
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité