Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8257R-A680
BOSSBS-8257R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8257R-A680
Anti-TBX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Probable transcriptional regulator involved in developmental processes. Is required for normal development of the pharyngeal arch arteries.Involvement in disease:Haploinsufficiency of the TBX1 gene is responsible for most of the physical malformations present in DiGeorge syndrome (DGS) and velocardiofacial syndrome (VCFS) . DGS is characterised by the association of several malformations: hypoplastic thymus and parathyroid glands, congenital conotruncal cardiopathy, and a subtle but characteristic facial dysmorphology. VCFS is marked by the association of congenital conotruncal heart defects, cleft palate or velar insufficiency, facial dysmorpholgy and learning difficulties. It is now accepted that these two syndromes represent two forms of clinical expression of the same entity manifesting at different stages of life.Defects in TBX1 are a cause of DiGeorge syndrome (DGS) .Defects in TBX1 are a cause of velocardiofacial syndrome (VCFS) .Defects in TBX1 are a cause of conotruncal heart malformations (CTHM). CTHM consist of cardiac outflow tract defects, such as tetralogy of Fallot, pulmonary atresia, double-outlet right ventricle, truncus arteriosus communis, and aortic arch anomalies.

Type: Primary
Antigen: TBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 165-270/398
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité