Anti-DHPS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-8259R
BOSSBS-8259REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8259R
Anti-DHPS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Catalyzes the NAD-dependent oxidative cleavage of spermidine and the subsequent transfer of the butylamine moiety of spermidine to the epsilon-amino group of a specific lysine residue of the eIF-5A precursor protein to form the intermediate deoxyhypusine residue.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: DHPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité