Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHRS7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8262R-A750
BOSSBS-8262R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8262R-A750
Anti-DHRS7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DHRS7 (dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7), also known as SDR34C1, CGI-86 or retSDR4, is a 339 amino acid member of the SDR family. Like other members of the SDR family, DHRS7 contains a cofactor-binding Rossman-fold domain and is thought to catalyze the oxidation and reduction of a variety of substrates such as steroids and retinoids. DHRS7 exists as two alternatively spliced isoforms that are encoded by a gene located on human chromosome 14, which houses over 700 genes and comprises nearly 3.5% of the human genome. Chromosome 14 encodes the presinilin 1 (PSEN1) gene, which is one of the three key genes associated with the development of Alzheimer's disease (AD). The SERPINA1 gene is also located on chromosome 14 and, when defective, leads to the genetic disorder ?-antitrypsin deficiency, which is characterised by severe lung complications and liver dysfunction.

Type: Primary
Antigen: DHRS7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 61-160/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité