Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHRSX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8263R-CY5
BOSSBS-8263R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8263R-CY5
Anti-DHRSX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DHRSX (dehydrogenase/reductase SDR family member on chromosome X) is a 330 amino acid protein belonging to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. Widely expressed, DHRSX is an oxidoreductase that contains a coenzyme binding site and a substrate binding site, indicating a possible role in cellular metabolism. The gene that encodes DHRSX is located in the pseudoautosomal region 1 (PAR1) of X and Y chromosomes. The X and Y chromosomes are the human sex chromosomes. Chromosome X consists of about 153 million base pairs and nearly 1,000 genes. The combination of a X and Y chromosome lead to normal male development while two copies of X lead to normal female development. There are a number of conditions related to an unusual number and combination of sex chromosomes being inherited, including Turner's syndrome, Klinefelter's syndrome and Triple X syndrome. Color blindness, hemophilia, and Duchenne muscular dystrophy are well known X chromosome-linked conditions which affect males more frequently as males carry a single X chromosome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DHRSX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité