Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIMAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8269R-HRP
BOSSBS-8269R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8269R-HRP
Anti-GIMAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GIMAP3p is a murine mitochondrial membrane protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. The IAN/GIMAP family consists of GTP-binding proteins that share a unique primary structure and whose expression is finely regulated by T-cell receptor signals. Recent studies have shown that IAN/GIMAP family proteins crucially regulate the survival of T cells during development, selection and homeostasis, and are possibly linked to the onset of T-lymphopenia, leukemia and autoimmunity. IAN/GIMAP family proteins might also take part in mitochondrial regulation of lymphocyte apoptosis by interacting with Bcl-2 family proteins. The human GIMAP (GTPase of the immunity-associated protein) gene family includes seven functional members residing on (human) chromosome 7q36.1 and one pseudogene (hGIMAP3).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GIMAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité