Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIMAP5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8271R
BOSSBS-8271REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8271R
Anti-GIMAP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GIMAP5, also known as IAN5, IAN4L1 (immunity-associated nucleotide 4-like 1 protein), IAN4, IMAP3, HIMAP3 or IROD, is a 307 amino acid single-pass type IV membrane protein of the mitochondrial outer membrane. A member of the GTP-binding superfamily and the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily, GIMAP5 plays a role in T-cell survival and mitochondrial integrity. GIMAP5 is highly expressed in CD4 and CD8-positive T-cells and monocytes, as well as B-lymphocyte-derived neoplasms. GIMAP5 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene that maps to human chromosome 7q36.1. Defects in the GIMAP5 gene are associated with systemic lupus erythematosus.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GIMAP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité