Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIMAP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8273R-CY5
BOSSBS-8273R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8273R-CY5
Anti-GIMAP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The GTPase of the immunity-associated protein (GIMAP) family of proteins include seven members that are expressed by genes residing on human chromosome 7. GIMAP proteins have been implicated in the regulation of lymphomyeloid cell survival. GIMAP7 (GTPase IMAP family member 7), also known as IAN7 (immunity-associated nucleotide 7), is a 300 amino acid protein encoded by a gene that maps to human chromosome 7q36.1. Chromosome 7 has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome. The deletion of a portion of the q arm of chromosome 7 is associated with Williams-Beuren syndrome, a condition characterized by mild mental retardation, an unusual comfort and friendliness with strangers and an elfin appearance. Deletions of portions of the q arm of chromosome 7 are also seen in a number of myeloid disorders including cases of acute myelogenous leukemia and myelodysplasia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GIMAP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité