Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIMAP8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8274R
BOSSBS-8274REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8274R
Anti-GIMAP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The GTPase of the immunity-associated protein (GIMAP) family of proteins include seven members that are expressed by genes residing on human chromosome 7. GIMAP proteins have been implicated in the regulation of lymphomyeloid cell survival. GIMAP8, also known as IAN9 (immune-associated nucleotide-binding protein 9) or IANT, is a 665 amino acid protein that localizes to Golgi apparatus, Endoplasmic reticulum and mitochondria. Suggested to have an anti-apoptotic effect on the immune system, GIMAP8 plays a role in infection response and is encoded by a gene that maps to human chromosome 7q36.1. Chromosome 7 houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GIMAP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité