Anti-GPRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8275R-A750
BOSSBS-8275R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8275R-A750
Anti-GPRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GPRIN1 may be involved in neurite outgrowth.
Type: Primary
Antigen: GPRIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/1008
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité