Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPRIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8276R-A680
BOSSBS-8276R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8276R-A680
Anti-GPRIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPCRs) represent a large superfamily of cell-surface receptors that are involved in a multitude of physiological processes such as perception of sensory information, modulation of synaptic transmission, hormone release/actions, regulation of cell contraction/migration and cell growth/differentiation. GPCRs interact with G proteins (heterotrimeric GTPases) to synthesise intracellular second messengers, such as diacylglycerol, cyclic AMP, inositol phosphates and calcium ions. Their diverse biological functions range from vision and olfaction to neuronal and endocrine signaling and are involved in many pathological conditions. GRIN2 (G protein-regulated inducer of neurite outgrowth 2), also known as GPRIN2, is a 458 amino acid protein that is expressed in cerebellum and is thought to play a role in neurite outgrowth. GRIN2 interacts with activated G?oand G?, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 10q11.22.

Type: Primary
Antigen: GPRIN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/458
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité