Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPRIN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8277R-CY5.5
BOSSBS-8277R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8277R-CY5.5
Anti-GPRIN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May be involved in neurite outgrowth.G protein-coupled receptors (GPCRs) represent a large superfamily of cell-surface receptors that are involved in a multitude of physiological processes such as perception of sensory information, modulation of synaptic transmission, hormone release/action, regulation of cell contraction/migration and cell growth/differentiation. GPCRs interact with G proteins (heterotrimeric GTPases) to synthesize intracellular second messengers, such as diacylglycerol, cyclic AMP, inositol phosphates and calcium ions. Their diverse biological functions range from vision and olfaction to neuronal and endocrine signaling, and are involved in many pathological conditions. GRIN3 (G protein-regulated inducer of neurite outgrowth 3), also known as GPRIN3, is a 776 amino acid protein that contains a C-terminal region which shares a high homology with GRIN2 and GRIN1, and may function in neurite outgrowth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPRIN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité