Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIRC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8278R-A350
BOSSBS-8278R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8278R-A350
Anti-DIRC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Belonging to the major facilitator superfamily, DIRC2 (disrupted in renal carcinoma protein 2) is a 478 amino acid multi-pass membrane protein that is primarily expressed in kidney proximal tubular cells. The genes encoding DIRC2 and DIRC3 are located at a translocation breakpoint which occurs frequently in individuals affected by familial renal cell carcinoma. Fusion transcripts that result from these translocations may affect normal protein function. This evidence suggests that, due to its chromosomal location, deregulation of the DIRC2 gene may cause haploinsufficiency and therefore result in the onset of tumor growth. There are two isoforms of DIRC2 which are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DIRC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité