Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8286R-HRP
BOSSBS-8286R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8286R-HRP
Anti-DYDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The Dumpy-30 (DPY-30) protein was first described in C. elegans, in which it is involved in dosage compensation of sex chromosomes. Conserved from yeast to humans, the DPY-30 family is involved in gene expression and chromatin modification, specifically histone methylation. DPY-30 and closely related proteins contain a short motif that is related to the dimerization motif in the regulatory subunit of protein kinase A (PKA), which consists of two ?helices that form a four-helix bundle during dimerization. As a member of the DPY-30 family, DYDC1 (DPY30 domain-containing protein 1), also known as DPY30D1 and RSD9, is a 177 amino acid protein that binds to Endophilin III and plays a crucial role during acrosome biogenesis. DYDC1 is specifically expressed in brain and testis and accumulates in the acrosome area during spermatogenesis. Knockdown of DYDC1 mRNA results in disruption of acrosome formation and spermatid differentiation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DYDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité