Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPY19L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8289R-A750
BOSSBS-8289R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8289R-A750
Anti-DPY19L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Dpy-19 (dumpy-19), is a 683 amino acid C. elegans protein that is required to orient the neuroblasts QL and QR correctly on the anterior/posterior axis. Dpy-19 is expressed highly in dorsal hyp7 cells, ventral P cells and lateral V cells, and dorsal and ventral body muscle cells. DPY19L1 (Dpy-19-like protein 1), also known as KIAA0877, is a 675 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the Dpy-19 family. DPY19L1 is expressed as two isoforms produced by alternative splicing and is encoded by a gene mapping to human chromosome 7, which encodes over 1,000 genes and makes up about 5% of the human genome. Diseases associated with chromosome 7 include Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome. The deletion of a portion of the q arm of chromosome 7 is associated with Williams-Beuren syndrome, a condition characterised by mild mental retardation, an unusual comfort and friendliness with strangers and an elfin appearance. Deletions of portions of the q arm of chromosome 7 are also seen in a number of myeloid disorders including cases of acute myelogenous leukemia and myelodysplasia.

Type: Primary
Antigen: DPY19L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 571-675/675
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité