Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DQX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8293R-CY3
BOSSBS-8293R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8293R-CY3
Anti-DQX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
DQX1 (DEAQ box RNA-dependent ATPase 1), also known as FLJ23757, is a 71 amino acid protein that contains one helicase ATP-binding domain and one helicase C-terminal domain. Localized to the nucleus, DQX1 catalyzes the conversion of ATP to ADP and a phosphate. Expressed as three isoforms produced by alternative splicing events, DQX1 is encoded by a gene that maps to human chomosome 2. As the second largest human chromosome, chromosome 2 makes up approximately 8% of the human genome and contains 237 million bases encoding over 1,400 genes. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2, including Harlequin icthyosis, sitosterolemia and Alstré°‰ syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DQX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité