Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMPRSS6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8296R
BOSSBS-8296REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8296R
Anti-TMPRSS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Serine protease which hydrolyzes a range of proteins including type I collagen, fibronectin and fibrinogen. Can also activate urokinase-type plasminogen activator with low efficiency. May play a specialized role in matrix remodeling processes in liver. Required to sense iron deficiency. Overexpression suppresses activation of the HAMP promoter.Involvement in disease:Defects in TMPRSS6 are the cause of iron-refractory iron deficiency anemia (IRIDA); also known as hypochromic microcytic anemia with defect in iron metabolism or hereditary iron-handling disorder or pseudo-iron-deficiency anemia. Key features include congenital hypochromic microcytic anemia, very low mean corpuscular erythrocyte volume, low transferrin saturation, abnormal iron absorption characterized by no hematologic improvement following treatment with oral iron, and abnormal iron utilization characterized by a sluggish, incomplete response to parenteral iron.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TMPRSS6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité