Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXNRD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8299R-A680
BOSSBS-8299R-A680EA 915 EUR InStock
BOSSBS-8299R-A680
Anti-TXNRD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Isoform 1 may possess glutaredoxin activity as well as thioredoxin reductase activity and induces actin and tubulin polymerisation, leading to formation of cell membrane protrusions. Isoform 4 enhances the transcriptional activity of estrogen receptors alpha and beta while isoform 5 enhances the transcriptional activity of the beta receptor only. Isoform 5 also mediates cell death induced by a combination of interferon-beta and retinoic acid.

Type: Primary
Antigen: TXNRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 451-550/649
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité