Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LGI4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8303R-A750
BOSSBS-8303R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8303R-A750
Anti-LGI4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
LGI4, also known as leucine-rich glioma-inactivated protein 4, is a 537 amino acid secreted glycosylated protein that is widely expressed, with highest levels found within the nervous system. Interestingly, siRNA knockdown studies of LGI4 expression in Schwann cells have been shown to result in the inhibition of myelination, thus suggesting that LGI4 is an essential component of myelin formation and axon segregation. LGI4 shares significant homology with its other family members, LGI1, LGI2 and LGI3. Significantly, mutations in the gene encoding LGI1 have been linked to human temporal lobe epilepsy and, given the sequence similarity of LGI4, it is likely that it also may be implicated in the pathology of seizures. LGI4 is localised subcellularly to the Golgi, ER and vesicles. There are two isoforms of LGI4 that are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: LGI4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/537
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité