Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LYL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8305R-CY7
BOSSBS-8305R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8305R-CY7
Anti-LYL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The Lyl1 gene encodes a basic helix–loop–helix transcription factor involved in T-cell acute lymphoblastic leukemia. The expression of Lyl1 is at higher levels in the majority of cases of acute myeloblastic leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome when compared to normal bone marrow. Lyl1 is highly expressed in most AML cell lines.Lyl-1, TAL1 and TAL2 are part of a family of basic helix-loop-helix (bHLH) proteins implicated in T cell acute leukemia. TAL1, also designated SCL, is a serine phosphoprotein and basic helix-loop-helix transcription factor known to regulate embryonic hematopoiesis. TAL2 is a protein involved in T cell acute lymphoblastic leukemia through a chromosomal translocation involving TAL2 and T cell receptor ∫ chain genes. TAL2 includes a helix-loop-helix protein dimerization and DNA-binding domain that is homologous to TAL1 and Lyl-1 proto-oncogenes. Lyl-1 (lymphoblastic leukemia-derived sequence 1) is a nuclear protein. Endogenous Lyl-1 exists in complex with E2å proteins. Lyl-1 and E2å protein can form heterodimeric complexes with distinctive DNA-binding properties in hematolymphoid cells. Lyl-1 is involved in a chromosomal aberration which causes a form of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LYL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité