Anti-CFP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-8306R-A647
BOSSBS-8306R-A647EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8306R-A647
Anti-CFP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
A positive regulator of the alternate pathway of complement. It binds to and stabilizes the C3- and C5-convertase enzyme complexes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CFP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité