Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8306R-CY5
BOSSBS-8306R-CY5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8306R-CY5
Anti-CFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
A positive regulator of the alternate pathway of complement. It binds to and stabilizes the C3- and C5-convertase enzyme complexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CFP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité