Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEATR3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8320R
BOSSBS-8320REA 691 EUR InStock
BOSSBS-8320R
Anti-HEATR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HEATR3 is a 680 amino acid protein existing as three alternatively spliced isoforms and containing two HEAT (Huntingtin, elongation factor 3 (EF3), protein phosphatase 2A (PP2A) and the yeast PI3-kinase Tor1) repeats. HEAT repeats form rod-like helical structures that are involved in intracellular transport. HEATR3 is encoded by a gene located on human chromosome 16, which encodes over 900 genes and comprises nearly 3% of the human genome. The GAN gene is located on chromosome 16 and, with mutation, may lead to giant axonal neuropathy, a nervous system disorder characterized by increasing malfunction with growth. The rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome is also associated with chromosome 16, as is Crohn's disease, a gastrointestinal inflammatory condition.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HEATR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité