Anti-HEATR6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8321R-A680
BOSSBS-8321R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8321R-A680
Anti-HEATR6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
HEATR6.
Type: Primary
Antigen: HEATR6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 401-500/1181
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité