Anti-SERPINB13 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-8324R
BOSSBS-8324REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8324R
Anti-SERPINB13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Headpin is a skin-specific, UV-repressible serine proteinase inhibitor (serpin) belonging to the ovalbumin serpin family. Headpin is abundant in the human keratinocyte cell line HaCaT, and in lesional keratinocytes from psoriatic skin. Headpin downregulation occurs in squamous cell carcinoma of the oral cavity and in squamous cell carcinoma cell lines of the head and neck.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: SERPINB13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité