Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8324R-CY7
BOSSBS-8324R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8324R-CY7
Anti-SERPINB13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Headpin is a skin-specific, UV-repressible serine proteinase inhibitor (serpin) belonging to the ovalbumin serpin family. Headpin is abundant in the human keratinocyte cell line HaCaT, and in lesional keratinocytes from psoriatic skin. Headpin downregulation occurs in squamous cell carcinoma of the oral cavity and in squamous cell carcinoma cell lines of the head and neck.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPINB13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité