Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLU7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8327R-A750
BOSSBS-8327R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8327R-A750
Anti-SLU7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Participates in the second catalytic step of pre-mRNA splicing, when the free hydroxyl group of exon I attacks the 3'-splice site to generate spliced mRNA and the excised lariat intron. Required for holding exon 1 properly in the spliceosome and for correct AG identification when more than one possible AG exists in 3'-splicing site region. May be involved in the activation of proximal AG. Probably also involved in alternative splicing regulation.

Type: Primary
Antigen: SLU7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/586
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité