Anti-PP4R3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-8328R-A488
BOSSBS-8328R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8328R-A488
Anti-PP4R3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
SMEK2 contains a WH1 domain. There are five named isoforms produced by alternative splicing. Mapping of a diet-induced hypercholesterolemia locus (Dihc2) in rats identified SMEK2 as a strong candidate for responsiveness to dietary cholesterol.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PP4R3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité