Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPXCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8331R-A750
BOSSBS-8331R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8331R-A750
Anti-CPXCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CPXCR1 is widely expressed in fetal tissues, including the tongue, mandible and palate with an unknown function. Cleft palate most commonly occurs as a sporadic multifactorial disorder with a clear but difficult to define genetic component. As a semi-dominant disorder, X-linked cleft palate (CPX) provides a useful model to investigate a congenital defect that is little influenced by non-genetic factors.

Type: Primary
Antigen: CPXCR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/301
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité