Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPXCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8331R-FITC
BOSSBS-8331R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8331R-FITC
Anti-CPXCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
CPXCR1 is widely expressed in fetal tissues, including the tongue, mandible and palate with an unknown function. Cleft palate most commonly occurs as a sporadic multifactorial disorder with a clear but difficult to define genetic component. As a semi-dominant disorder, X-linked cleft palate (CPX) provides a useful model to investigate a congenital defect that is little influenced by non-genetic factors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPXCR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité