Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NIMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8334R-A350
BOSSBS-8334R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8334R-A350
Anti-NIMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Appears to be a potent inhibitor of regeneration following spinal cord injury.Nogo is an oligodendrocyte-specific member of the Reticulon family and is a component of CNS white matter that inhibits axon outgrowth, induces collapse of growth cones of chick dorsal root ganglion cells, and inhibits the spreading of 3T3 fibroblasts. Nogo is expressed by oligodendrocytes but not by Schwann cells, and associates primarily with the endoplasmic reticulum. Nogo exists in three different splice forms, Nogo-A, -B and -C. NIMP (NOGO-interacting mitochondrial protein), also known as RTN4IP1 (Reticulon-4-interacting protein 1), is a 396 amino acid mitochondrial protein that contains a C-terminal oxidoreductaselike domain and numerous sites for phosphorylation. NIMP is expressed in mitochondrial-rich tissue such as kidney, heart, skeletal muscle and specific regions within the nervous system. Through interaction with Nogo, it is likely that NIMP plays a role in Nogo-induced inhibition of neurite growth. There are three isoforms of NIMP that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NIMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité