Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM173 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8335R-A555
BOSSBS-8335R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8335R-A555
Anti-TMEM173 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Facilitator of innate immune signaling that promotes the production of type I interferon (IFN-alpha and IFN-beta). Innate immune response is triggered in response to non-CpG double-stranded DNA from viruses and bacteria delivered to the cytoplasm. Able to activate both NF-kappa-B and IRF3 transcription pathways to induce expression of type I interferon and exert a potent anti-viral state following expression. May be involved in translocon function, the translocon possibly being able to influence the induction of type I interferons. May be involved in transduction of apoptotic signals via its association with the major histocompatibility complex class II (MHC-II). Mediates death signaling via activation of the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMEM173
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité