Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PANK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8340R-CY3
BOSSBS-8340R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8340R-CY3
Anti-PANK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
PANK4 belongs to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the physiological regulation of the intracellular coenzyme A (CoA) concentration. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. This family member is most abundant in muscle but is expressed in all tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PANK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité