Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR1OP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8346R-FITC
BOSSBS-8346R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8346R-FITC
Anti-FGFR1OP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
FGFR1OP2 belongs to the SIKE family. The FGFR1OP2 (FGFR1 oncogene partner 2) gene was identified through its involvement in a fusion with the FGFR1 gene. FGFR1OP2 may be involved in the wound healing pathway. It is expressed in bone marrow, spleen and thymus. A chromosomal aberration involving FGFR1OP2 may be a cause of stem cell myeloproliferative disorder (MPD). Insertion ins(12;8)(p11;p11p22) with FGFR1. MPD is characterized by myeloid hyperplasia, eosinophilia and T cell or B cell lymphoblastic lymphoma. In general it progresses to acute myeloid leukemia. The fusion protein FGFR1OP2-FGFR1 may exhibit constitutive kinase activity and be responsible for the transforming activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGFR1OP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité