Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2G2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8349R-HRP
BOSSBS-8349R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8349R-HRP
Anti-UBE2G2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
UBE2G2 (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2), also known as UBC7, is a 165 amino acid protein involved in ubiquitin-mediated protein degradation. Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). UBE2G2 is an E2 ubiquitin-conjugating enzyme that acts to catalyze the covalent attachment of ubiquitins to various proteins. Expressed throughout the body, UBE2G2 shares 100% sequence identity with its mouse counterpart and is thought to be involved in endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD). Two isoforms of UBE2G2 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: UBE2G2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité