Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2N Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8351R-FITC
BOSSBS-8351R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8351R-FITC
Anti-UBE2N Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). UBC13, also known as UBE2N or BLU, is a 152 amino acid member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. Existing as a heterodimer with Mms2 (also known as UBE2V2), UBC13 catalyzes the ATP-dependent synthesis of non-canonical polyubiquitin chains, a process that does not lead to proteasomal degradation. Additionally, UBC13 mediates the transcription of several target genes and is thought to play a role in cell cycle progression, cellular differentiation and DNA repair mechanisms that ensure cell survival after DNA damage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2N
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité